Learn More
Acide décanoïque, TRC
Code produit 30367137
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30367137 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30367137 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD2125255G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Capric Acid
CAS 334-48-5
Formule moléculaire C10 H20 O2
Quantité 5 g
Synonyme 1-Decanoic acid, 1-Nonanecarboxylic acid, Caprates, Capric acid, Caprinic acid, Caprynic acid, Decoic acid, Decylic acid, Edenor C 10-98-100, Emery 659, Lunac 10-95, Lunac 10-98, Lunac 10-98E, NAA 102, NSC 5025, Palamac 99-10, Palmac 99-10, Prifac 2906, Prifac 296, n-Capric acid, n-Decanoic acid, n-Decoic acid, n-Decylic acid
Formule InChI InChI=1S/C10H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12/h2-9H2,1H3,(H,11,12)
SMILES CCCCCCCCCC(=O)O
Nom IUPAC acide décanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 172.26
Poids de la formule 172.1463