Learn More
Décanophénone, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11377046
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11377046 5 g 5g
11387046 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11377046 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L06923.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 6048-82-4 | C16H24O | 232.37 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6048-82-4
Formule moléculaire C16H24O
Poids moléculaire (g/mol) 232.37
Numéro MDL MFCD00009582
Clé InChI QQXJNLYVPPBERR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme decanophenone, 1-decanone, 1-phenyl, n-decanophenone, capriphenone, ketone, nonyl phenyl, ketone, nonenyl phenyl, nonyl phenyl ketone, 1-phenyl-1-decanone, acmc-209mkb
CID PubChem 80148
Nom IUPAC 1-phényldécan-1-one
SMILES CCCCCCCCCC(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Decanophenone
Point de fusion 34°C to 36°C
Point d’ébullition 165°C to 167°C (7 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 5 g
Beilstein 2048790
Poids de la formule 232.37
Pourcentage de pureté ≥98%