Learn More
Chlorure de décanoyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10781431 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10781431 500 g Flacon en verre -
10081880 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10781431 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 161195000
 Article restreint
Expédition estimée: 03-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 112-13-0 | C10H19ClO | 190.71 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-13-0
Formule moléculaire C10H19ClO
Poids moléculaire (g/mol) 190.71
Numéro MDL MFCD00000771
Clé InChI IPIVAXLHTVNRBS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme capric acid chloride, n-decanoyl chloride, capric chloride, decanoic acid chloride, caprinoyl chloride, caprinic acid chloride, n-decanoic acid chloride, decanoyl chloride, acmc-1c5ty, ksc182e3n
CID PubChem 66982
Nom IUPAC Chlorure de décanoyle
SMILES CCCCCCCCCC(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Decanoyl chloride
Note relative au nom 98%
Point de fusion -34.5°C
Couleur Marron à blanc
Densité 0.9190g/mL
Point d’ébullition 232.0°C
Point d’éclair 110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)8COCl
Indice de réfraction 1.4400 to 1.4420
Quantité 500 g
Beilstein 02, 356
Gravité spécifique 0.919
Informations sur la solubilité Solubility in water: 100mg/l (20°C). Other solubilities: hydrolyses in water,450g/L methanol- 500g/L ethanol,500g/L 2-propanol- 500g/L dmf,500g/L acetone- 500g/L dichloromethane
Poids de la formule 190.71
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Decanoyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.