Learn More
Gilac™ Bac à décanter
Code produit 16254011
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (impériale):
4,5 gal.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (impériale) Conditionnement
16254011 4,5 gal. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16254011 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur G161574
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42.05€
    28.17€ / 1 pièces
    Économisez 13.88€
    33% de réduction
Expédition estimée: 02-12-2026
Bac de décantation très résistant.
  • bac de décantation très résistant
Spécification
Certifications/Conformité Certifié pour le contact alimentaire
Bouchon inclus Non
Type de produit Bac à décanter
Capacité (impériale) 4,5 gal.
Capacité (métrique) 17 L
Couleur Rouge bordeaux
À utiliser avec (application) Manipulation des aliments
Matériau PE-HD
Température max. (métrique) 90 °C
Forme Rond
Longueur (impériale) 18,9 in
Longueur (métrique) 480 mm
Largeur (impériale) 17,1 in
Largeur (métrique) 435 mm
Hauteur (impériale) 6,9 in
Hauteur (métrique) 175 mm
Diamètre (impériale) interne 12,6 in
Diamètre (métrique) interne 320 mm
Poids (impériale) 2.416 lb.
Poids (métrique) 1.096 kg