Learn More
Thermo Scientific™ Kit d’adaptation pour décapsuleur, 96 Matrix 200 μl
Code produit 15715962
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Décapsuleur 500
Décapsuleur 550 avec lecteur de code-barres intégré
Kit d’adaptateur, 48 Nunc
Kit d’adaptation pour 96 tubes 2D à bouchon vissé Matrix
Kit d’adaptation, bouchon à profil bas 96 Matrix
Porte-bouchon 96, jetable
Porte-capuchon 48 Nunc externe, réutilisation
Porte-capuchon 48 Nunc interne, réutilisation
Tubes de stockage compatibles:
Bouchons de tubes à bouchon vissé Matrix
Tubes Nunc Cryobank (2 ml)
Tubes Nunc Cryobank et Universels (2 ml)
Tubes Nunc Universels 1,8 ml
Tubes à bouchon vissé Matrix (0,2 ml)
Tubes à bouchon vissé Matrix (0,5 ml)
Tubes à bouchons vissés Matrix (0,2, 0,5, 1 ml), tubes Nunc Cryobank (0,5, 1, 2 ml), Nunc Universal (1,8, 2 ml)
Format de débouchage:
48 canaux
96 canaux
Format 96, format 48
Conditionnement:
1 pièce
20 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Tubes de stockage compatibles Format de débouchage Conditionnement
15715962 Décapsuleur 500 Tubes à bouchons vissés Matrix (0,2, 0,5, 1 ml), tubes Nunc Cryobank (0,5, 1, 2 ml), Nunc Universal (1,8, 2 ml) Format 96, format 48 1 pièce
16257831 Décapsuleur 550 avec lecteur de code-barres intégré Tubes à bouchons vissés Matrix (0,2, 0,5, 1 ml), tubes Nunc Cryobank (0,5, 1, 2 ml), Nunc Universal (1,8, 2 ml) Format 96, format 48 1 pièce
15725962 Kit d’adaptation pour 96 tubes 2D à bouchon vissé Matrix Tubes à bouchon vissé Matrix (0,5 ml) 96 canaux 1 pièce
16267831 Kit d’adaptation, bouchon à profil bas 96 Matrix Tubes à bouchon vissé Matrix (0,2 ml) 96 canaux 1 pièce
16851796 Kit d’adaptateur, 48 Nunc Tubes Nunc Cryobank (2 ml) 48 canaux 1 pièce
16287831 Porte-bouchon 96, jetable Bouchons de tubes à bouchon vissé Matrix 96 canaux 20 pièces
16861796 Porte-capuchon 48 Nunc externe, réutilisation Tubes Nunc Universels 1,8 ml 48 canaux 1 pièce
16871796 Porte-capuchon 48 Nunc interne, réutilisation Tubes Nunc Cryobank et Universels (2 ml) 48 canaux 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 15715962 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 4117500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Décapsulation et encapsulation automatisées de tubes à bouchons à vis Thermo Scientific dans des racks ANSI avec la technologie Quick Switch pour les laboratoires à débit moyen à élevé.
Bénéficiez d’un bouchage et d’un débouchage automatisés des tubes Thermo Scientific™ Matrix™ et Thermo Scientific™ Nunc™ à bouchon à vis dans des racks ANSI grâce au décapsuleur Thermo Scientific 500™.La technologie Quick Switch permet aux chercheurs qui utilisent des tubes Matrix et Nunc de basculer de façon transparente entre les bouchons et les racks avec un commutateur rapide des adaptateurs de bouchons.Le décapsuleur est conçu par des experts pour assurer l’efficacité du flux de travail. Il ne nécessite pas d’espaceurs lors de la commutation entre les racks Matrix et Nunc. Il permet le positionnement vertical et horizontal des racks avec une décapsulation ligne par ligne pour toute préférence de flux de travail.La déboucheuse Decapper 550 comprend un lecteur de code-barres intégré, éliminant ainsi le besoin d’instruments supplémentaires.
Technologie Quick Switch
  • Bouchez et débouchez les bouchons Matrix et Nunc, dans des portoirs au format 96 ou 48, avec le même instrument en remplaçant les adaptateurs de bouchons dans la tête de l’unité, ce qui élimine le besoin d’un autre décapsuleur
  • Le changement d’adaptateur est une manipulation manuelle rapide et aucun matériel supplémentaire n’est nécessaire
Conception industrielle modulaire
  • Le plateau rotatif permet une orientation facile des portoirs pour le pipetage ou l’accès robotique
  • Aucun espaceur n’est nécessaire pour des hauteurs variables entre les portoirs et les tubes Matrix et Nunc
  • Réglage spécial Row Loop Mode conçu pour permettre le pipetage manuel dans le processus de décapsulation.
  • Le mode sécurisé permet un filetage optimal pendant le bouchage, de sorte que les filetages ne se croisent pas, ce qui conduirait à un bouchage non sécurisé
  • La tête du décapsuleur est facilement retirée à des fins de maintenance et d’entretien
Interface utilisateur à écran tactile
  • L’interface utilisateur graphique accélère l’apprentissage. Elle est intuitive pour tous les types d’utilisateurs
  • Programmez directement sur l’écran tactile, aucun PC n’est nécessaire pour programmer le débouchage
  • Positionnement flexible de l’écran pour adapter le flux de travail
Diagnostic distant et entretien facile
  • Les données de l’instrument peuvent être exportées pour le dépannage dans le cadre d’une assistance technique à distance
  • La tête amovible peut être réparée ou échangée sans expédier toute l’unité ou sans organiser d’entretien sur le terrain
Compliance
Déclaration de conformité
Garantie
La garantie limitée à 12 mois de Thermo Fisher Scientific™ s’applique.Pour de plus amples informations, rendez-vous sur thermoscientific.com ou contactez votre représentant commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Tubes de stockage compatibles Tubes à bouchons vissés Matrix (0,2, 0,5, 1 ml), tubes Nunc Cryobank (0,5, 1, 2 ml), Nunc Universal (1,8, 2 ml)
Format de débouchage Format 96, format 48
Description Décapsuleur 500
Dimensions (L x l x H) 23,6 x 14,7 x 17,8 po (60 x 37,4 x 45,2 cm)
Alimentation électrique Consommation électrique max. de 200 VA, Fusible miniature, 4 A, 5 x 20 mm, Time-Lag T, L, 250 VAC
Poids net (impériale) 49,6 lb
Poids net (métrique) 22,5 kg
Fonctionnement Interface utilisateur à écran tactile
Tension 110 VCA et 230 VCA, variation de la tension ≤ ±10 %
Fréquence 50/60 Hz ± 5 %