Learn More
Dichlorhydrate de zolmitriptan décarbonyl, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Decarbonyl Zolmitriptan Dihydrochloride |
| CAS | 1241387-63-2 |
| Formule moléculaire | C15H25Cl2N3O |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | (betaS)-beta-Amino-3-[2-(dimethylamino)ethyl]-1H-indole-5-propanol Diydrochloride, (S)-2-Amino-3-[3-[2-(dimethylamino)ethyl]-1H-indol-5-yl]propan-1-ol Dihydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H23N3O.2ClH/c1-18(2)6-5-12-9-17-15-4-3-11(8-14(12)15)7-13(16)10-19;;/h3-4,8-9,13,17,19H,5-7,10,16H2,1-2H3;2*1H/t13-;;/m0../s1 |
| SMILES | Cl.Cl.CN(C)CCc1c[nH]c2ccc(C[C@H](N)CO)cc12 |
| Nom IUPAC | (2S)-2-amino-3-[3-[2-(diméthylamino)éthyl]-1H-indol-5-yl]propan-1-ol ;dihydrochloride |
| Poids moléculaire (g/mol) | 334.28 |
| Poids de la formule | 333.1375 |