Learn More
Déchloro Chlonixine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dechloro Chlonixin |
| CAS | 17782-05-7 |
| Formule moléculaire | C13H12N2O2 |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | 2-[(2-Methylphenyl)amino]-3-pyridinecarboxylic Acid, 2-o-Toluidino-nicotinic Acid, 2-(2-Methylanilino)nicotinic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H12N2O2/c1-9-5-2-3-7-11(9)15-12-10(13(16)17)6-4-8-14-12/h2-8H,1H3,(H,14,15)(H,16,17) |
| SMILES | Cc1ccccc1Nc2ncccc2C(=O)O |
| Nom IUPAC | ácido 2-(2-metilanilino)piridina-3-carboxílico |
| Poids moléculaire (g/mol) | 228.25 |
| Poids de la formule | 228.0899 |