Learn More
β-Décitabine-3',5'-bis(4-chlorobenzoate), TRC
Code produit 30326966
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30326966 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30326966 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA601705250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-1-[3,5-bis-O-(4-chlorobenzoyl)-2-deoxy-beta-D-erythro-pentofuranosyl]-1,3,5-triazin-2(1H)-one
CAS 1034301-08-0
Formule moléculaire C22 H18 Cl2 N4 O6
Quantité 250 mg
Synonyme 4-Amino-1-[3,5-bis-O-(4-chlorobenzoyl)-2-deoxy-b-D-erythro-pentofuranosyl]-1,3,5-triazin-2(1H)-one, β-Decitabine-3',5'-bis(4-chlorobenzoate), Decitabine USP Related Compound B
Formule InChI InChI=1S/C22H18Cl2N4O6/c23-14-5-1-12(2-6-14)19(29)32-10-17-16(34-20(30)13-3-7-15(24)8-4-13)9-18(33-17)28-11-26-21(25)27-22(28)31/h1-8,11,16-18H,9-10H2,(H2,25,27,31)/t16-,17+,18+/m0/s1
SMILES NC1=NC(=O)N(C=N1)[C@H]2C[C@H](OC(=O)c3ccc(Cl)cc3)[C@@H](COC(=O)c4ccc(Cl)cc4)O2
Nom IUPAC [(2R,3S,5R)-5-(4-amino-2-oxo-1,3,5-triazin-1-yl)-3-(4-chlorobenzoyl)oxyoxolan-2-yl]méthyl 4-chlorobenzoate
Poids moléculaire (g/mol) 505.308
Poids de la formule 504.06