Description
Les kits de démarrage Deckworks contiennent un système de recharge DeckWorks avec pointes standard et racks à charnière vides.
- 10 racks vides accompagnent des pointes de volume 10 μl, 200 μl et 300 μl.
- 8 racks vides accompag
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 0,1 à 10 μl |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur | Naturel |
| À utiliser avec (application) | Conçus pour offrir un espace de stockage optimal et permettent de réduire la production et le gaspillage de matériaux plastiques |
| Format | Recharge |
| Type de pointe | Rond |
| Conditionnement | Kit de démarrage |
| Graduée | Oui |
| Gamme de produits | DeckWorks |
| Matériau | Polypropylène |