Learn More
Décladinose Roxithromycine (Impureté de Roxithromycine B), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Decladinose Roxithromycin (Roxithromycin Impurity B) |
| Quantité | 25 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C33H62N2O12/c1-12-24-33(8,41)28(38)20(4)25(34-44-17-43-14-13-42-11)18(2)16-32(7,40)29(21(5)26(36)22(6)30(39)46-24)47-31-27(37)23(35(9)10)15-19(3)45-31/h18-24,26-29,31,36-38,40-41H,12-17H2,1-11H3/b34-25+/t18-,19-,20+,21+,22-,23+,24-,26+,27-,28-,29-,31+,32-,33-/m1/s1 |