Learn More
Decon™ Détergent de laboratoire Decon 75
Code produit 12328955
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
5 000 ml
Conditionnement:
5L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
12328955 5 000 ml 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12328955 Fournisseur Decon™ Code fournisseur D755
 Article restreint
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Agent de nettoyage actif de surface de surfactant phosphate. Le détergent de laboratoire Decon Laboratories™ Decon 75 peut être utilisé pour la décontamination radioactive.
  • Concentrat liquide (pour dilution avec de l’eau)
  • Biodégradable
  • Bactéricide
  • Non inflammable
  • Mousse basse
  • Totalement rinçable
  • Convient aux applications médicales et/ou industrielles spécialisées
Specifications
Forme Liquide
pH > 13
Aspect Blanc
Point de fusion -3,8°C
Viscosité 6 27 cps à 20°C
Volume (métrique) 5 000 ml
compliance-icons
Product Identifier
  • Decon 75
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Hazard Statement
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Alcohols, C10-C12