Learn More
Decon™ Decon 90
Code produit 10335650
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 000 ml
5000 ml
20 L
Conditionnement:
1 pièce
1L
5L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
10335650 1 000 ml 1L
10549760 5000 ml 5L
11722098 20 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10335650 Fournisseur Decon™ Code fournisseur D901
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Biodégradable, sans phosphate et sans enzyme, agent de nettoyage actif de surface rinçable à l’eau et décontaminant radioactif
Biodégradable, sans phosphate et sans enzyme, agent de nettoyage actif de surface rinçable à l’eau et décontaminant radioactif. Une solution de 2 % à 5 % convient à la majorité des applications de nettoyage. L’augmentation de la résistance de la solution, le chauffage de la solution ou l’utilisation dans un bain de nettoyage à ultrasons réduiront considérablement le temps de nettoyage. Ne convient pas aux métaux non ferreux (notamment l’Al et le Zn) ou au PC. Concentrat à pH de 13,0, 10 % de solution pH 11,9, 2 % de solution pH 10,7. Idéal pour les applications de nettoyage industriel de laboratoire, médicales et spécialisées.
Spécification
Forme Liquide
pH > 13
Aspect Blanc
Point de fusion -3,8°C
Viscosité 6 27 cps à 20°C
Volume (métrique) 1 000 ml
compliance-icons
Identifiant produit
  • DECON 90
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/au savon.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium Hydroxide(KOH)