Learn More
Decon™ Decon 90
Description
Biodégradable, sans phosphate et sans enzyme, agent de nettoyage actif de surface rinçable à l’eau et décontaminant radioactif
Biodégradable, sans phosphate et sans enzyme, agent de nettoyage actif de surface rinçable à l’eau et décontaminant radioactif. Une solution de 2 % à 5 % convient à la majorité des applications de nettoyage. L’augmentation de la résistance de la solution, le chauffage de la solution ou l’utilisation dans un bain de nettoyage à ultrasons réduiront considérablement le temps de nettoyage. Ne convient pas aux métaux non ferreux (notamment l’Al et le Zn) ou au PC. Concentrat à pH de 13,0, 10 % de solution pH 11,9, 2 % de solution pH 10,7. Idéal pour les applications de nettoyage industriel de laboratoire, médicales et spécialisées. Agent de nettoyage actif de surface de pointe/décontaminant radioactif, pour les applications de laboratoire, médicales et industrielles. Agent de nettoyage actif de surface et/ou décontaminant radioactif pour les applications de laboratoire, médicales et industrielles. Ne convient PAS aux applications domestiques. Fourni sous forme de concentrat liquide, pour dilution dans de l’eau. Pour un nettoyage “manuel” ou pour une utilisation dans un bain de nettoyage à ultrasons. PROPRIÉTÉS : Biodégradable*, sans phosphate, bactéricide**, non inflammable et totalement rinçable. ASPECT : Liquide blanc laiteux, non visqueux, ayant une légère odeur. MÉTHODE D’UTILISATION : Préparez une solution de 2 % à 5 % de Decon 90 avec de l’eau. Plongez complètement les articles à nettoyer et trempez-les pendant 2 à 24 heures, en fonction du degré et de la ténacité des salissures. Les contaminants problématiques peuvent être traités en augmentant la résistance de la solution. Le temps de nettoyage peut être réduit en chauffant la solution (40°C à 50°C) ou en l’utilisant dans un bain à ultrasons. Les articles nettoyés doivent être soigneusement rincés dès qu’ils sont retirés de la solution de nettoyage et séchés. Nous recommandons trois rinçages agités dans l’eau pour assurer l’élimination de toutes les traces de contamination et d’agent de nettoyage. CONDITIONNEMENT : Fournis en récipients en PE haute densité de 1 litre, 5 litres et 20 litres, avec bouchons à visser inviolables. APPLICATIONS : Pour le nettoyage et/ou la décontamination de la verrerie, de la céramique, du caoutchouc, du plastique, de l’acier inoxydable et des métaux ferreux. Alcaline, la méthode DEON 90 ne convient PAS aux métaux non ferreux, notamment l’Al et le Zn, ou au PC. FORMULE : Émulsion d’agents actifs de surfaces anioniques et non ioniques, d’agents de stabilisation, d’adjuvants détergents non phosphatés, d’alcalis et d’agents séquestrants, dans une base aqueuse. Decon 90 ne contient PAS de phosphates, d’enzymes, d’EDTA/NTA ou d’agent de blanchiment au chlore. *Biodégradabilité facile par l’OCDE E301 (méthode ISO 7827 - 1986 (E)). **Decon 90 répond aux critères de la norme BS EN 1040 1997 pour l’activité bactérienne. Pour les applications critiques, utilisez toujours de l’eau déminéralisée.
Specifikationer
Specifikationer
| Forme | Liquide |
| pH | >13 |
| Aspect | Blanc |
| Composition | Phosphate, sans enzymes, eau, solution de 2 à 5 % |
| Point de fusion | -3,8°C |
| Viscosité | 6 27 cps à 20°C |
| Volume (métrique) | 5000 ml |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- DECON 90
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/au savon.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: Potassium Hydroxide(KOH)
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?