Learn More
Borer Chemie™ deconex 11 UNIVERSAL
Code produit 17416492
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 x 5 kg
10 x 1 kg
1 x 10 kg
Conditionnement:
10kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17416492 10 x 1 kg 10kg
10422121 1 x 10 kg 10kg
10370161 1 x 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17416492 Fournisseur Borer Chemie™ Code fournisseur 500100.00F10W
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Détergent liquide concentré pour le nettoyage manuel de la verrerie de laboratoire. Contient du chlore actif. deconex 11 UNIVERSAL convient à l'utilisation dans les bains d'immersion et d'ultrasons. Remplace entièrement l'acide chromosulfurique.
  • Concentré pour le nettoyage manuel
  • économique, concentration typique : 20-50 mL/L
  • se rince sans laisser de résidus
  • pour des résultats consistants et impeccables
  • contient du chlore actif
  • sans EDTA et NTA
  • assistance technique par le fabricant
Spécification
Forme Liquide
pH env. 11,6 (solution à 1%)
Composition Alcalis, tensioactifs, agent inorganique chloré
Concentration Concentré
Type de conteneur Flacon
Contenu et stockage 5°C à 25°C
Quantité 10 x 1 kg
Volume (impérial) 0,2 gal.
Volume (métrique) 10 x 0,9 L
Poids (impériale) 22 lb.
Poids (métrique) 10 kg
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • deconex 11 UNIVERSAL
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P405-Garder sous clef.
  • P406-Stocker dans un récipient résistant à la corrosion/récipient en avec doublure intérieure résistant à la corrosion.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: tetrapotassium pyrophosphate, potassiumhydroxide, sodium hypochlorate