Learn More
Borer Chemie™ deconex 12 BASIQUES
Description
- Concentré pour le nettoyage manuel
- économique, concentration typique : 20-50 mL/L
- se rince sans laisser de résidus
- pour des résultats consistants et impeccables
- spectre de nettoyage très large
- haut pouvoir gonflant et dispersant
- également pour les verres sensibles tels que les cuvettes UV
- sans EDTA et NTA
- assistance technique par le fabricant
Spécification
Spécification
| Forme | Liquide |
| pH | ∼11,8 (solution à 1 %) |
| Composition | Alcalis, agents complexants, agents dispersants, tensioactifs |
| Concentration | Concentré |
| Type de conteneur | Canister |
| Contenu et stockage | 5°C à 25°C |
| Quantité | 1 x 7 kg |
| Volume (impérial) | 1,3 gal. |
| Volume (métrique) | 4,9 L |
| Poids (impériale) | 15.4 lb. |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- deconex 12 BASIC
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P405-Garder sous clef.,Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
- MIXTURE LIST-Contain: TRIPOTASSIUM ORTHOPHOSPHATE