Learn More
Borer Chemie™ deconex 20 NS-x
Beschreibung
- Concentrat pour le nettoyage manuel et automatisé
- Convient aux bains à immersion, aux bains à ultrasons et aux machines à laver
- Sans surfactants, silicates, chlore, EDTA ou NTA
- Rendement élevé, concentration typique : 20-50 mL/L
- Large spectre de nettoyage
- Ses capacités de gonflement et de dispersion élevées entraînent des performances élevées
- Rince sans laisser de résidus
- Pour des résultats parfaits et systématiques
- Assistance technique du fabricant
Spezifikation
Spezifikation
| Forme | Liquide |
| pH | ∼11,9 (Solution à 1 %) |
| Composition | Alcalins, complexant, agent dispersant, agent séquestrant |
| Concentration | Concentré |
| Type de conteneur | Canister |
| Contenu et stockage | 5°C à 25°C |
| Quantité | 1 x 5 kg |
| Volume (impérial) | 1,1 gal. |
| Volume (métrique) | 4,0 L |
| Poids (impériale) | 11 lb. |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- deconex 20 NS-x
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P405-Garder sous clef.
- P406-Stocker dans un récipient résistant à la corrosion/récipient en avec doublure intérieure résistant à la corrosion.
- MIXTURE LIST-Contain: TRIPOTASSIUM ORTHOPHOSPHATE, POTASSIUM HYDROXIDE
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?