Learn More
Borer Chemie™ deconex 24 LIQ
Code produit 10195443
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 x 7 kg
1 x 14 kg
1 x 35 kg
Conditionnement:
14kg
35kg
7kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10195443 1 x 7 kg 7kg
10430581 1 x 14 kg 14kg
10582101 1 x 35 kg 35kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10195443 Fournisseur Borer Chemie™ Code fournisseur 502000.00KK5M
Nettoyant liquide, pour le nettoyage automatisé de la verrerie et des ustensiles de laboratoire. Pour les exigences les plus élevées et les résidus tenaces, deconex 24 LIQ convient. Il est recommandé de rincer à l’acide. Contient du chlore actif comme renforçateur de nettoyage.
  • Concentrat pour nettoyage automatisé
  • Concentrat à haut rendement, avec chlore actif
  • Concentration d'application typique : 3 à 5 g/L
  • Peut être rincé sans laisser de résidus
  • Pour des résultats parfaits et systématiques
  • Large spectre de nettoyage
  • Sans EDTA, NTA et surfactants
  • rinçage acide avec deconex nettoyant recommandé
  • Assistance technique du fabricant
Spécification
Forme Liquide
pH ∼12,5 (solution à 1 %)
Composition Alcalins, complexants, inhibiteur de corrosion, agent séquestrant, „carrier“ de chlore inorganique
Concentration Concentré
Type de conteneur Canister
Contenu et stockage 5°C à 25°C
Quantité 1 x 7 kg
Volume (impérial) 1,2 gal.
Volume (métrique) 4,7 L
Poids (impériale) 15.4 lb.
Poids (métrique) 7 kg
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • deconex 24 LIQ
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P405-Garder sous clef.
  • P406-Stocker dans un récipient résistant à la corrosion/récipient en avec doublure intérieure résistant à la corrosion.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium hydroxide,tetrapotassium pyrophosphate, dipotassium trioxosilicate, sodium hypochlorite