Learn More
Borer Chemie™ deconex 25 ORGANACIDE
Description
- Neutralisant et nettoyant pour une utilisation automatisée
- Solution écologique sans phosphates et surfactants
- Neutralise les dépôts de résidus alcalins, raccourcit les phases de rinçage
- Réduit la consommation d’eau de rinçage
- Concentration typique d'application : 3 mL/L
- Excellente compatibilité des matériaux, également pour l’Al
- Peut être rincé sans laisser de résidus
- Également comme agent de pré-rinçage contre les dépôts solubles d’acide
- Assistance technique du fabricant
Spécification
Spécification
| Forme | Liquide |
| pH | ∼2,6 (Solution à 1 %) |
| Composition | Acide organique |
| Concentration | Concentré |
| Type de conteneur | Canister |
| Contenu et stockage | 5°C à 25°C |
| Quantité | 1 x 5 kg |
| Volume (impérial) | 1,1 gal. |
| Volume (métrique) | 4,3 L |
| Poids (impériale) | 11 lb. |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- deconex 25 ORGANACID
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: citric acid