Learn More
Borer Chemie™ deconex 26 PLUS
Description
- Neutralisant et nettoyant pour une utilisation automatisée
- Économique car hautement concentré, utilisez 2 ml/l
- Neutralise les dépôts de résidus alcalins, raccourcit les phases de rinçage
- Réduit la consommation d’eau de rinçage
- Sans surfactants, rince sans laisser de résidus
- Également comme agent de pré-rinçage contre les dépôts solubles d’acide
- Assistance technique du fabricant
Spécification
Spécification
| Forme | Liquide |
| pH | ∼1,8 (solution à 1 %) |
| Composition | Acide inorganique |
| Concentration | Concentré |
| Type de conteneur | Canister |
| Contenu et stockage | 5°C à 25°C |
| Quantité | 1 x 7 kg |
| Volume (impérial) | 1,3 gal. |
| Volume (métrique) | 5,0 L |
| Poids (impériale) | 15.4 lb. |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 7KG deconex 26 PLUS
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: phosphoric acid