Learn More
Borer Chemie™ deconex 26 PLUS
Description
- Neutralisant et nettoyant pour une utilisation automatisée
- Économique car hautement concentré, utilisez 2 ml/l
- Neutralise les dépôts de résidus alcalins, raccourcit les phases de rinçage
- Réduit la consommation d’eau de rinçage
- Sans surfactants, rince sans laisser de résidus
- Également comme agent de pré-rinçage contre les dépôts solubles d’acide
- Assistance technique du fabricant
Spécification
Spécification
| Forme | Liquide |
| pH | ∼1,8 (solution à 1 %) |
| Composition | Acide inorganique |
| Concentration | Concentré |
| Type de conteneur | Canister |
| Contenu et stockage | 5°C à 25°C |
| Quantité | 1 x 35 kg |
| Volume (impérial) | 6,6 gal. |
| Volume (métrique) | 24,8 L |
| Poids (impériale) | 77 lb. |
| Afficher plus |