Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de décorine (DCN) humaine
Code produit 15404973
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15404973 96 dosages 1 kit
17145419 5 x 96 tests 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15404973 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur EHDCN
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
ELISA
The Human Decorin (Hu DCN) ELISA quantitates Hu DCN in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu DCN. Principle of the method The Human DCN solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
La protéine codée par ce gène est une petite protéoglycane à matrice cellulaire ou péricellulaire étroitement liée à la structure de la protéine biglycane. On pense que la protéine codée et le biglycane sont le résultat d’une duplication génétique. Cette protéine est un composant du tissu conjonctif, se lie aux fibrilles de collagène de type I et joue un rôle dans l’assemblage en matrice. Elle contient une chaîne de glycosaminoglycanes fixée. Cette protéine est capable d’inhiber la croissance de diverses lignées cellulaires tumorales. Il existe plusieurs variantes de transcription à épissage alternatif pour ce gène. Ce gène est un gène candidat pour le syndrome de Marfan.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion P07585
Plage de dosage 0,96-700 pg/ml
Sensibilité du dosage 1,5 pg/ml
Plage d’étalonnage 1,5 pg/ml à 700 pg/ml
Doser ELISA sandwich en phase solide
Conjugué Biotine
Type de produit Kit ELISA
Famille de protéines Structure cellulaire & protéines organites
Type d’échantillon Sérum, Surnageant, Surnageant
Spécificité Ce kit ELISA ne montre aucune réactivité croisée avec les cytokines testées suivantes : angiogénine humaine, BDNF, BLC, ENA-78, FGF-4, IL-1 alpha, IL-1 bêta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, leptine (OB), MCP-1, MCP-3, MDC, MIP-1 alpha, MIP-1 bêta, MIP-1 delta, MMP-1, -2, -3, -10, PARC, RANTES, SCF, TARC, TGF-bêta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-bêta, TPO, VEGF.
Suffisant pour 96 dosages
Espèces cibles Humaine
À utiliser avec (application) ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 1634
Symbole de gène(s) CSCD,DSPG2,PG40,PGII,PGS2,SLRR1B
Coefficient de variation inter-dosage < 12 %
Coefficient de variation intra-dosage < 10 %
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Concentrat de diluant de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Couvercles de plaques adhésives
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 96 dosages
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Matrice extracellulaire & adhérence cellulaire
Volume d’échantillon Plasma, 2 μl ; sérum, 2 μl ; surnageant, 100 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Synonyme CSCD, DSPG2, PG40, PGII, PGS2, SLRR1B
Cible Humaine
Heure du test 1 heures 20 min
Durée totale du dosage 4 heures 45 min