Description
MW 279,25 Da, pureté >98 %. Analogue nucléoside. Inhibiteur sélectif et réversible de la synthétase non compétitif GMP . Réduit les niveaux intracellulaires de PIB et de GTP. Induit la sporulation. Montre des effets antitumoraux.
Le produit est soumis aux éléments suivants : Abcam Déclaration d’utilisation restreinte
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 mg |
| État réglementaire | RUO |