Learn More
Alcool de décyle 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10712591 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10712591 2.5 L Flacon en verre 2.50L
10317920 1 L Flacon en verre 1L
10433445 10 L Récipient en plastique 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10712591 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 165760025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    113.00€
    93.65€ / 2.5L
    Économisez 19.35€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 112-30-1 | C10H22O | 158.28 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-30-1
Formule moléculaire C10H22O
Poids moléculaire (g/mol) 158.28
Numéro MDL MFCD00004747
Clé InChI MWKFXSUHUHTGQN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-decanol, decyl alcohol, decanol, n-decyl alcohol, n-decanol, capric alcohol, nonylcarbinol, antak, caprinic alcohol, royaltac
CID PubChem 8174
ChEBI CHEBI:28903
Nom IUPAC Décan1-ol
SMILES CCCCCCCCCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Decyl alcohol
Point de fusion 6°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8290g/mL
Point d’ébullition 220°C to 240°C
Point d’éclair 82°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)9OH
Indice de réfraction 1.4360 to 1.438
Quantité 2.5 L
Beilstein 01, 425
Merck Index 15, 2858
Gravité spécifique 0.829
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone,benzene,chlorogorm,soluble in alcohol,ether,mineral oil,propylene,insoluble in glycerin water (233°C)
Viscosité 14.1 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 158.28
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Decyl alcohol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.