Learn More
Aldéhyde de décyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15169193 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Unit Size:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
15169193 500 mL Flacon en verre 500mL
10051820 100 mL Flacon en verre 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15169193 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 154975000
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 112-31-2 | C10H20O | 156.27 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 112-31-2
Formule moléculaire C10H20O
Poids moléculaire (g/mol) 156.27
Numéro MDL MFCD00007031
Clé InChI KSMVZQYAVGTKIV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme decyl aldehyde, capraldehyde, caprinaldehyde, decanaldehyde, n-decyl aldehyde, capric aldehyde, 1-decanal, n-decanal, n-decaldehyde, 1-decyl aldehyde
CID PubChem 8175
ChEBI CHEBI:31457
Nom IUPAC décane
SMILES CCCCCCCCCC=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Decyl aldehyde
Note relative au nom 95%
Point de fusion 7.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8300g/mL
Point d’ébullition 207.0°C to 209.0°C
Point d’éclair 85°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)8CHO
Indice de réfraction 1.4270 to 1.4300
Quantité 500 mL
Beilstein 01,711
Gravité spécifique 0.83
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in 80% alcohol,insoluble in glycerol
Poids de la formule 156.27
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Decyl aldehyde
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.