Learn More
Décyl bêta-D-glucopyranoside, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Decyl Beta-D-Glucopyranoside |
| CAS | 58846-77-8 |
| Formule moléculaire | C16 H32 O6 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | 1-O-Decyl-β-D-glucopyranoside, AG 10, AG 10 (carbohydrate), APG 10, Decyl Glucoside, Decyl β-D-glucoside, Decyl β-glucopyranoside, Decyl β-glucoside, Oramix NS 10, Plantacare 818, Plantaren PS 100, Plantaren W 2000, n-Decyl β-D-glucopyranoside, n-Decyl-β-glucoside |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H32O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-21-16-15(20)14(19)13(18)12(11-17)22-16/h12-20H,2-11H2,1H3/t12-,13-,14+,15-,16-/m1/s1 |
| SMILES | CCCCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O |
| Nom IUPAC | (2R,3R,4S,5S,6R)-2-décoxy-6-(hydroxyméthyl)oxane-3,4,5-triole |
| Poids moléculaire (g/mol) | 320.422 |
| Poids de la formule | 320.22 |