Learn More
Décanoate de décyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15525946 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
25mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15525946 25 mL 25mL
15535946 100 mL 100mL
15545946 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15525946 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 457110250
 Article restreint
Expédition estimée: 19-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 1654-86-0 | C20H40O2 | 312.54 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1654-86-0
Formule moléculaire C20H40O2
Poids moléculaire (g/mol) 312.54
Clé InChI XAKXZZPEUKNHMA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme decanoic acid, decyl ester, decanoic acid decyl ester, unii-b88b7acl5l, b88b7acl5l, n-capric acid n-decyl ester, capryl caprate, acmc-209dsk, decanoic acid, decylester
CID PubChem 74247
Nom IUPAC décanoate de décyle
SMILES CCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Decyl decanoate
Densité 0.8590g/mL
Point d’ébullition 174.0°C (2.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Formule linéaire CH3(CH2)8CO2(CH2)9CH3
Quantité 25 mL
Gravité spécifique 0.859
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Poids de la formule 312.54
Pourcentage de pureté 98%