Learn More
Décylméthanethiosulfonate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Decyl Methanethiosulfonate |
| CAS | 190852-38-1 |
| Formule moléculaire | C11 H24 O2 S2 |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | Methanesulfonothioic acid, S-decyl ester, Decyl Methanethiosulfonate |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H24O2S2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-14-15(2,12)13/h3-11H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCSS(=O)(=O)C |
| Nom IUPAC | 1-méthylsulfonylsulfafényldécane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 252.44 |
| Poids de la formule | 252.1218 |