Learn More
Sulfate de sodium de décyle, qualité HPLC, Thermo Scientific Chemicals
GREENER_CHOICE
Code produit 10723734 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10723734 100 g Flacon en verre 100g
10400841 5 g Flacon en verre 5g
10420841 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10723734 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 406221000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 142-87-0 | C10H19Na·H2SO4 | 260.32 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
pour la chromatographie par appariement d’ions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 142-87-0
Numéro MDL MFCD00041881
Clé InChI XZTJQQLJJCXOLP-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium decyl sulfate, sodium n-decyl sulfate, decyl sodium sulfate, sulfuric acid, monodecyl ester, sodium salt, sodium decyl sulphate, unii-al92m833sy, n-decyl sodium sulfate, sodium n-decylsulphate, sulfuric acid, monodecyl ester, sodium salt 1:1, sulfuric acid, decyl ester, sodium salt
CID PubChem 23665771
Nom IUPAC Sodium ; sulfate de décyle
SMILES CCCCCCCCCCOS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Specifications
Nom chimique ou matériau Decyl sodium sulfate
Absorbance (0.005M in water) (1 cm cell), (0.005 M in water) (1 cm cell) at 0nm, 0.01 max. at 254nm, 0.01 max. at 280nm, 0.05 max. at 220nm, 0.1 max. at 200nm
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C10H19Na·H2SO4
Formule linéaire CH3(CH2)9OSO3Na
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Poids moléculaire (g/mol) 260.32
Poids de la formule 260.32
Pourcentage de pureté ≥98.5% (titrimetric) (on dry substance)
Qualité HPLC
Forme physique Poudre
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Decyl sodium sulfate
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.