Learn More
Bromure de décyltriméthylammonium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10752012 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10752012 100 g Flacon en verre 100g
10106800 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10752012 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 406231000
 Article restreint
Expédition estimée: 07-05-2027
Ajouter au panier
CAS: 2082-84-0 | C13H30BrN | 280.29 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Catalyseur de transfert de phase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2082-84-0
Formule moléculaire C13H30BrN
Poids moléculaire (g/mol) 280.29
Numéro MDL MFCD00041973
Clé InChI PLMFYJJFUUUCRZ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme decyltrimethylammonium bromide, n,n,n-trimethyldecan-1-aminium bromide, n-decyltrimethylammonium bromide, trimethyldecylammonium bromide, n,n,n-trimethyldecylammonium bromide, n,n,n-trimethyl-1-decanaminium bromide, 1-decanaminium, n,n,n-trimethyl-, bromide, decyl trimethyl azanium bromide, fsm 20, decyl trimethyl ammonium bromide
CID PubChem 16388
ChEBI CHEBI:295756
Nom IUPAC décyl(triméthyl)azanium;bromure
SMILES [Br-].CCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Decyltrimethylammonium bromide
Note relative au nom 99%
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)9N(CH3)3Br
Quantité 100 g
Poids de la formule 280.28
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Morceaux et poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Decyltrimethylammonium bromide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.