Learn More
Bromure de décyltriméthylammonium, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Decyltrimethylammonium Bromide |
| CAS | 2082-84-0 |
| Formule moléculaire | C13 H30 N . Br |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | 1-Decanaminium, N,N,N-trimethyl-, bromide (1:1) (ACI), 1-Decanaminium, N,N,N-trimethyl-, bromide (9CI), Ammonium, decyltrimethyl-, bromide (8CI), Decyltrimethylammonium bromide (6CI, 7CI), DeTAB, DTAB, FSM 20, N,N,N-Trimethyl-1-decanaminium bromide, N,N,N |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H30N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(2,3)4;/h5-13H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Br-].CCCCCCCCCC[N+](C)(C)C |
| Nom IUPAC | décyl(triméthyl)azanium;bromure |
| Poids moléculaire (g/mol) | 280.288 |
| Poids de la formule | 279.156 |