Learn More
Chlorure de décyltriméthammonium, TRC
Code produit 30138112
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138112 500 mg 500mg
30132465 2.5 g 2.50g
30010272 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30138112 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD525798500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10108-87-9
Formule moléculaire C13H30N . Cl
Poids moléculaire (g/mol) 235.84
Synonyme 1-Decanaminium, N,N,N-trimethyl-, chloride (1:1) (ACI), 1-Decanaminium, N,N,N-trimethyl-, chloride (9CI), Ammonium, decyltrimethyl-, chloride (8CI), Decyltrimethylammonium chloride (7CI), Capryltrimethylammonium chloride, n-Decyltrimethylammonium chloride, Trimethylcaprylammonium chloride, Trimethyldecylammonium chloride, Decyl(trimethyl)ammonium chloride
SMILES [Cl-].CCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Decyltrimethylammonium Chloride
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C13H30N.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(2,3)4;/h5-13H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Poids de la formule 235.2067