Learn More
OHAUS™ Plateforme dédiée
Code produit 15792489 Tous les produits Ohaus Produits
Change view
Click to view available options
Capacité:
125 mL
250 ml
500 mL
1 000 ml
1125 mL
1500 mL
Dimensions (L x l):
33 x 33 cm
46 x 46 cm
Nbre de positions:
4
8
9
12
13
16
20
27
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Dimensions (L x l) Nbre de positions unitSize
15792489 500 mL 33 x 33 cm 8 1 pièce
15772489 1125 mL 33 x 33 cm 16 1 pièce
15782489 250 ml 33 x 33 cm 12 1 pièce
15702499 1 000 ml 33 x 33 cm 4 1 pièce
15712499 125 mL 46 x 46 cm 27 1 pièce
15722499 250 ml 46 x 46 cm 20 1 pièce
15732499 1500 mL 46 x 46 cm 13 1 pièce
15742499 1 000 ml 46 x 46 cm 9 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 15792489 Fournisseur OHAUS™ Code fournisseur 30400077
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Plateforme dédiée OHAUS™ conçue pour contenir des échantillons irréguliers ou de la verrerie de laboratoire traditionnelle.
  • Une variété d’options de plateforme sont disponibles pour contenir des échantillons irréguliers ou des pinces pour flacons traditionnels et des racks pour tubes à essai
  • Les plateformes peuvent augmenter le volume d’espace utilisable pour les échantillons
  • Dans certains cas, il est possible d’empiler pour augmenter le débit et doubler la capacité d’échantillonnage
  • Les racks pour tubes à essai et les tapis bosselés maintiennent les tubes en place
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 500 mL
Type de produit Plateforme
Matériau Acier inoxydable
Profondeur (impériale) 13,00 po
Profondeur (métrique) 33,00 cm
Dimensions (L x l) 33 x 33 cm
Longueur (impériale) 13,00 po
Longueur (métrique) 33,00 cm
Largeur (métrique) 33,00 cm
Description Plateforme dédiée, 33 x 33 cm, 500 ml
Nbre de positions 8