Learn More
Thermo Scientific™ Plateformes dédiées pour agitateurs MaxQ™ 2000/2506/2508/4000/4450/6000
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Choisissez la solution optimale pour un laboratoire en pleine effervescence avec les plateformes dédiées Thermo Scientific™ pour agitateurs MaxQ™ 2000/2506/ 2508/4000/4450/6000. Les plateformes MaxQ sont spécifiques au modèle et sont livrées avec des pinces préinstallées pour optimiser leur capacité. Les agitateurs, plateformes et accessoires MaxQ offrent un esprit d’innovation, une fiabilité et une précision exceptionnels.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Plateforme réglable pour récipients |
| Certifications/Conformité | Certificat d’analyse (COA), certificat de conformité (COC) |
| Dimensions (L x l) | 11 x 13 in (28 x 33 cm) |
| Longueur (impériale) de la plateforme | 11 in |
| Longueur (métrique) de la plateforme | 28 cm |
| Largeur (impériale) de la plateforme | 13 in |
| Largeur (métrique) de la plateforme | 33 cm |
| Description | Plateforme réglable |
| À utiliser avec (équipement) | MaxQ 2000, 2506 , 2508 |