Learn More
Honeywell™ Gants d’hiver Deep Blue
Description
- Gant tricoté en polyamide
- Revêtement en mousse de nitrile bleue entièrement trempé
- Entièrement revêtu de molleton polaire
- Système d’autofixation sur le poignet
- La structure tricotée ergonomique sans coutures se conforme davantage à la forme naturelle de la main pour une plus grande résistance, une durabilité ainsi qu’un confort accru
- Les fils de filaments réduisent le peluchage pour les applications les plus sensibles et se lavent facilement pour une utilisation prolongée
- Le tricot serré donne au gant un maintien parfait, limite la pénétration de saletés et offre un excellent toucher
- Le revêtement en mousse optimise la respirabilité du gant
- La mousse en nitrile améliore la préhension
- Le système d’autofixation tricoté offre au gant un bon support
- Le revêtement en nitrile de toute la main offre une excellente résistance à l’abrasion et une imperméabilité aux huiles
- Le molleton polaire apporte une très bonne isolation contre le froid
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Normes de base EN 420-2003, Risques mécaniques EN 388:2016, protection contre le froid EN 511-2006 |
| Description | Calibre 13 |
| Couleur | Bleu |
| Matériau | Nitrile |
| Dimensions | 7 |
| Longueur (métrique) | 25 cm |