Learn More
Metro™ Chariots utilitaires à larges rebords
Description
- Facilité de nettoyage ultime : les surfaces lisses sont conçues pour résister à la coloration et pour être essuyées facilement
- Étagères résistantes à la corrosion : l’étagère tout-polymère ne se corrode jamais
- Résiste aux déversements – les étagères sont dotées d'un rebord profond de 70 mm pour contenir les produits ou les déversements.
- Disponible en quatre couleurs : gris, bleu, noir ou avec Microban™ protection du produit en bleu ardoise
- La conception esthétique permet une utilisation dans une grande variété d’applications
- Construction robuste : chaque étagère peut supporter jusqu’à 68 kg ; chaque unité peut supporter jusqu’à 181 kg.
- Facile à régler - la tablette centrale optionnelle se règle par incréments de 25 mm.
- Poignée ergonomique, conçue pour une utilisation facile
- Assemblage facile, sans outil
- Disponible en modèles à 2 et 3 étagères
- Microban La protection inhibe la croissance des bactéries, des moisissures et des champignons responsables des odeurs, des taches et de la dégradation du produit.
- Les étagères sont fabriquées en PE moulé par injection avec des montants chromés
- Les chariots roulent sur quatre roulettes pivotantes/à tige en thermoplastique de 102 mm de diamètre, résistantes aux marques.
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) d’étagère | 68 kg |
| Type de produit | Chariot de laboratoire / utilitaire |
| Certifications/Conformité | NSF |
| Couleur | Gris |
| Dimensions (L x l x H) | 831 x 546 x 1041 mm |
| Nbre de roulettes | 4 |
| Nbre d’étagères | 3 |