Learn More
Metro™ Chariots utilitaires à larges rebords
Code produit 11776668
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
831 x 546 x 1041 mm
984 x 685 x 1041 mm
984 x 685 x 1 041 mm
Nbre d’étagères:
2
3
Couleur:
Bleu
Gris
Noir
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Nbre d’étagères Couleur Conditionnement
11776668 984 x 685 x 1041 mm 3 Gris 1 pièce
11726658 831 x 546 x 1041 mm 3 Gris 1 pièce
11716658 984 x 685 x 1041 mm 2 Noir 1 pièce
11830410 831 x 546 x 1041 mm 2 Noir 1 pièce
11850400 831 x 546 x 1041 mm 2 Gris 1 pièce
11756658 831 x 546 x 1041 mm 3 Noir 1 pièce
11860410 984 x 685 x 1041 mm 2 Gris 1 pièce
11796668 984 x 685 x 1 041 mm 3 Bleu 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 11776668 Fournisseur Metro™ Code fournisseur BC26363DG
Expédition estimée: 24-12-2026
Utiles pour une grande variété de tâches de transport et de stockage temporaire. Les chariots utilitaires à larges rebords Metro™ sont dotés de larges rebords qui empêchent les articles de glisser hors du chariot.
  • Facilité de nettoyage ultime : les surfaces lisses sont conçues pour résister à la coloration et pour être essuyées facilement
  • Étagères résistantes à la corrosion : l’étagère tout-polymère ne se corrode jamais
  • Résiste aux déversements – les étagères sont dotées d'un rebord profond de 70 mm pour contenir les produits ou les déversements.
  • Disponible en quatre couleurs : gris, bleu, noir ou avec Microban™ protection du produit en bleu ardoise
  • La conception esthétique permet une utilisation dans une grande variété d’applications
  • Construction robuste : chaque étagère peut supporter jusqu’à 68 kg ; chaque unité peut supporter jusqu’à 181 kg.
  • Facile à régler - la tablette centrale optionnelle se règle par incréments de 25 mm.
  • Poignée ergonomique, conçue pour une utilisation facile
  • Assemblage facile, sans outil
  • Disponible en modèles à 2 et 3 étagères
  • Microban La protection inhibe la croissance des bactéries, des moisissures et des champignons responsables des odeurs, des taches et de la dégradation du produit.
  • Les étagères sont fabriquées en PE moulé par injection avec des montants chromés
  • Les chariots roulent sur quatre roulettes pivotantes/à tige en thermoplastique de 102 mm de diamètre, résistantes aux marques.
Spécification
Capacité (métrique) d’étagère 68 kg
Type de produit Chariot de laboratoire / utilitaire
Certifications/Conformité NSF
Couleur Gris
Dimensions (L x l x H) 984 x 685 x 1041 mm
Nbre de roulettes 4
Nbre d’étagères 3