Learn More
Thermo Scientific™ Pompe à vide à huile VLP120
Code produit 13162053 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
116 l/min (à 60 Hz) ; 97 l/min (à 50 Hz)
195 l/min (à 60 Hz) ; 162 l/min (à 50 Hz)
283 l/min (à 60 Hz) ; 237 l/min (à 50 Hz)
76 l/min (à 60 Hz) ; 62 l/min (à 50 Hz)
Tension:
230 V
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Tension Conditionnement
13162053 116 l/min (à 60 Hz) ; 97 l/min (à 50 Hz) 230 V 1 pièce
10214832 195 l/min (à 60 Hz) ; 162 l/min (à 50 Hz) 230 V 1 pièce
10145182 283 l/min (à 60 Hz) ; 237 l/min (à 50 Hz) 230 V 1 pièce
10041442 76 l/min (à 60 Hz) ; 62 l/min (à 50 Hz) 230 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 13162053 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur VLP120230
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4285.00€
    3594.41€ / 1 pièces
    Économisez 690.59€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
La pompe à vide à huile Thermo Scientific VLP120 est destinée à fonctionner avec tous les concentrateurs SpeedVac et les sécheurs de gel pour une récupération optimale de soluté.
Caractéristiques :
  • Le contrôle du ballast à gaz à trois positions optimise les performances de la pompe pour s’adapter à toutes les applications
  • Le grand regard latéral permet de vérifier facilement les niveaux d’huile appropriés en un coup d’œil
Toutes les pompes à huile rotatives à palettes sont fournies en série avec :
  • Mode silencieux (éliminateur de brouillard d’huile OME190)
  • Deux filtres à huile (MF190)
  • Kit de vidange rapide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description VLP120 ; 230 V, 50 Hz
Type Pompe à huile, à vide poussé
Débit 116 l/min (à 60 Hz) ; 97 l/min (à 50 Hz)
Capacité d’huile 0,7 L
Niveau de pression limite 1,5 mtorr/1,95 x 10³ mbar
Raccord d’arrivée du vide 12,7 OD
Largeur (impériale) 6 in
Largeur (métrique) 160 mm
Hauteur (impériale) 9 in
Hauteur (métrique) 230 mm
Profondeur (impériale) 17 in
Profondeur (métrique) 420 mm
Poids (impériale) 48 lb
Poids (métrique) 22 kg
Alimentation électrique 230 V/50 Hz
Tension 230 V
Fréquence 50 Hz