Learn More
Sampling Systems™ Échantillonneur d’eau profonde
Code produit 17912052 Tous les produits Sampling Systems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 l
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
17912052 1 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17912052 Fournisseur Sampling Systems™ Code fournisseur 5079A1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    548.29€
    520.37€ / 1 pièces
    Économisez 27.92€
    5% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 24-12-2026
L'échantillonneur d'eau profonde prélève des échantillons liquides à de grandes profondeurs, en effectuant un prélèvement au moment où vous commencez à tirer la poignée vers le haut. Cette opération simple consiste à descendre à la profondeur requise puis à le remonter.
  • Sa construction en plastique transparent permet une visualisation aisée
  • Idéal pour l'échantillonnage à grande profondeur dans les rivières, les lacs et les grands conteneurs
  • Fonctionnement simple
Spécification
Type de produit Échantillonneur d’eau
Matériau Plastic (Plastique)
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 33,8 oz.
Capacité (métrique) 1 l
Jetable Réutilisable
Graduée Oui