Learn More
Sampling Systems™ Échantillonneur d’eau profonde
Code produit 15829361 Tous les produits Sampling Systems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
2,5 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15829361 2,5 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15829361 Fournisseur Sampling Systems™ Code fournisseur 5079A2500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    574.30€
    547.76€ / 1 pièces
    Économisez 26.54€
    4% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 30-12-2026
Fonctionnement aisé de cet échantillonneur en abaissant simplement l’échantillonneur à la profondeur requise, puis en le tirant. Sampling Systems™ L’échantillonneur à eau profonde est idéal pour l’échantillonnage dans de grandes profondeurs.
  • Fourni avec une corde de 15 m
  • Construction en plastique transparent pour que l’échantillon puisse être visualisé à l’intérieur
  • Idéal pour l’échantillonnage rapide de liquides stratifiés
  • Fabriqué en plastique léger mais robuste
  • Simple et facile à utiliser dans les rivières, les lacs ou les grands récipients profonds
  • Prélève un échantillon au moment où vous commencez à tirer la poignée vers le haut
  • Lorsque l’échantillonneur est abaissé, les vannes supérieures et inférieures s’ouvrent, permettant ainsi au liquide de s’écouler
  • Lorsque vous tirez sur la corde, les vannes ferment le piégeage de l’échantillon à l’intérieur
Spécification
Matériau Plastic (Plastique)
Comprend Corde 15 mètres
Capacité (métrique) 2,5 L
Poids (métrique) 1,3 kg
Diamètre (métrique) externe 130 mm
Hauteur (métrique) 340 mm