Learn More
Fisherbrand™ Microplaques à 96 puits en polypropylène
Code produit 12449307
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Volume (métrique) du puits:
1 ml
Conditionnement:
50 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) du puits unitSize
12449307 1 ml 50 pièces
12439307 - 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12449307 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur 219008
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
  • Unique, patented sealing cap allows penetration of a needle through the cap into each well, minimising coring of the needle as the base of each well of the cap has been reduced in thickness
  • Choice of volumes, all with same external dimensions
  • Manufactured from inert polypropylene giving heat and solvent resistant qualities
  • Conical well base aids sample concentration, reconstitution and centrifugation
  • Small radius on all corners to prevent sample precipitation and improve concentration
  • DNase and RNase free Applications include SPE, HPLC, MS, liquid handling, automation, robotics.
Spécification
Format Étalon
Couvercle Sans couvercle
Array 8 x 12
Couleur Transparent
À utiliser avec (équipement) SPE, HPLC, MS, manipulation de liquides, automatisation, robotique
Matériau Polypropylène
Volume (métrique) du puits 1 ml
Nbre de puits 96
Stérilité Non stérile
Traitement de surface Non traité
Type de puits Conique
Exempt de DNase Oui
À utiliser avec (application) Sample storage, GC-MS applications
Nb par paquet 50
Quantité 50boîte
Exempt de RNase Oui
Longueur (métrique) 127.6 mm
Largeur (métrique) 85.5 mm
Hauteur (métrique) 44 mm
Diamètre (métrique) du puits 8.25 mm