Learn More
Deepoxydeoxynivalenol, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Deepoxy-deoxynivalenol |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 5 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H20O5/c1-7-4-10-15(6-16,13(19)11(7)18)14(3)5-9(17)12(20-10)8(14)2/h4,9-10,12-13,16-17,19H,2,5-6H2,1,3H3/t9-,10-,12+,13-,14+,15?/m1/s1 |
| Poids de la formule | 280.131 |
| Pourcentage de pureté | >95% |