Learn More
Eppendorf™ ADN LoBind™ Assiettes
GREENER_CHOICE
Code produit 13427896 Tous les produits Eppendorf Produits
Change view
Click to view available options
Couleur:
Blanc, Transparent
Nbre de puits:
96
Volume (métrique) du puits:
350 μl
Conditionnement:
5 sachets x 16 plaques
Conditionnement:
80 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Nbre de puits Volume (métrique) du puits Conditionnement unitSize
13427896 Blanc, Transparent 96 350 μl 5 sachets x 16 plaques 80 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13427896 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 0030603303
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
ADN LoBind Les plaques optimisent la récupération des acides nucléiques en réduisant significativement la liaison de l'échantillon à la surface. Ces plaques constituent la solution idéale pour la préparation d'échantillons et leur conservation à long terme.
  • Eppendorf LoBind Le matériau assure une récupération optimisée des échantillons pour de meilleurs résultats d'analyse.
  • Sans revêtement de surface (par exemple en silicone) afin de minimiser le risque d'interférence avec l'échantillon.
  • Degré de pureté PCR certifié par lot : Exempt d'ADN humain, de DNase, de RNase et d'inhibiteurs de PCR.
  • Contraste élevé Unique OptiTrack™ matrice: Identification des échantillons jusqu'à 30 % plus rapide et réduction des erreurs de pipetage.
  • RecoverMax™ Conception du puits : géométrie optimisée pour un volume mort/résiduel minimal et d’excellentes propriétés de mélange.
  • Les rebords surélevés du puits et une surface lisse assurent une étanchéité fiable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifiés Oui
Format Étalon
Méthode de détection Analyse protéique quantitative
Array 8 x 12
Autoclavable Autoclavables
Conditionnement 5 sachets x 16 plaques
Couleur Blanc, Transparent
Type de produit Consommables
Matériau Polypropylène
Volume (métrique) du puits 350 μl
Nbre de puits 96
Volume (métrique) de travail 20 à 300 μl
Stérilité Non stérile
Type de puits Fond conique (puits en V)
Exempt de DNase Oui
À utiliser avec (application) Pour les techniques de PCR
Stabilité thermique max. 121°C
FCR max. 6000 x g
Pureté ou qualité Nettoyage PCR non stérile
Quantité 80 Pk.
Couleur du puits Incolore
Dimensions (L x l x H) 85.5 x 127.8 x 14.4 mm