Learn More
Eppendorf™ Deepwell Plates BioBasé
BIOPHARMA
Code produit 31337542 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Vert
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur
31337542 Blanc
31337543 Vert
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 31337542 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 0030501012
En stock
Deepwell Plates BioBased prend en charge tous les flux de travail manuels et automatisés, du stockage °d'échantillons à -86 °C à la dénaturation de l'°ADN à +100 °C. Avec OptiTrack Grâce à leur étiquetage et à leur conception stable et durable, ils garantissent une manipulation robotisée fiable et simplifient l'identification dans les laboratoires à haut débit.
  • Deux jantes de couleurs différentes sont disponibles pour faciliter la différenciation des processus.
  • Une géométrie constante assure une intégration harmonieuse avec les applications robotiques.
  • Numéro de lot et date de péremption gravés au laser sur chaque plaque pour assurer la traçabilité.
  • Les rebords surélevés et les surfaces lisses assurent un thermoscellage fiable et un empilage simple.
  • RecoverMax™ La conception du puits améliore la récupération de l'échantillon et assure un mélange efficace.
  • Un volume résiduel minimal et une grande uniformité entre les puits garantissent des résultats reproductibles.
  • Sa construction en polypropylène de qualité supérieure résiste aux produits chimiques, aux contraintes mécaniques et aux conditions extrêmes.
  • Exempt d'agents de glissement, de plastifiants et de biocides susceptibles d'interférer avec les bioessais.
  • Autoclavable à 121 °C pendant 20 minutes, garantissant la stérilité et la réutilisation si nécessaire.
  • Contraste élevé OptiTrack™ La matrice améliore la vitesse d'identification des échantillons et réduit les erreurs de pipetage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres Aucun code-barres
Format Étalon
Array 8 x 12
Autoclavable Autoclavables
Conditionnement 20 assiettes (5 sachets x 4 assiettes)
Couleur Blanc
Type de produit Deepwell Plaque
Matériau Polypropylène
Volume (métrique) des puits 2000 μl
Nbre de puits 96
Volume (métrique) de travail 50 à 2000 μL
Stérilité Non stérile
Traitement de surface Sans revêtement
Type de puits Rond
Exempt de DNase Oui
À utiliser avec (application) Préparation et stockage d’échantillons, culture de bactéries et de levures, isolement d’ARN et d’ADN à haut débit
Concept écologique Biosourcé, ACT Étiquette
FCR max. 6000 x g
Nb par paquet 4
Pureté ou qualité Pur PCR et sans protéines
Quantité 20
Exempt de RNase Oui
Couleur du puits Transparent
Dimensions (L x l x H) 85.5 x 127.8 x 60 mm
Fit for Purpose Prêt pour la PCR