Learn More
DEET-d10, TRC
Code produit 30351224
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30351224 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30351224 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD2285021MG
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Deet-d10
CAS 1215576-01-4
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C12H7D10NO
Quantité 1 mg
Synonyme DEET D10 (diethyl D10), 3-Methyl-N,N-bis(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)benzamide, Diethyltoluamide-d10
Formule InChI InChI=1S/C12H17NO/c1-4-13(5-2)12(14)11-8-6-7-10(3)9-11/h6-9H,4-5H2,1-3H3/i1D3,2D3,4D2,5D2
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C(=O)c1cccc(C)c1)C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
Nom IUPAC 3-méthyl-N,N-bis(1,1,2,2,2-pentadénoéthyl)benzamide
Poids moléculaire (g/mol) 201.33
Pourcentage de pureté >95