Learn More
DEET-d10, TRC
Code produit 30366512
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30366512 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30366512 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD22850210MG
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Deet-d10
CAS 1215576-01-4
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C12H7D10NO
Quantité 10 mg
Synonyme DEET D10 (diethyl D10), 3-Methyl-N,N-bis(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)benzamide, Diethyltoluamide-d10
Formule InChI InChI=1S/C12H17NO/c1-4-13(5-2)12(14)11-8-6-7-10(3)9-11/h6-9H,4-5H2,1-3H3/i1D3,2D3,4D2,5D2
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C(=O)c1cccc(C)c1)C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
Nom IUPAC 3-méthyl-N,N-bis(1,1,2,2,2-pentadénoéthyl)benzamide
Poids moléculaire (g/mol) 201.33
Pourcentage de pureté >95