Learn More
DEET, TRC
Code produit 30135137
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30135137 100 g 100g
30011664 10 g 10g
17953115 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30135137 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD228500100G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 134-62-3
Formule moléculaire C12 H17 N O
Poids moléculaire (g/mol) 191.27
Synonyme m-Toluamide, N,N-diethyl- (6CI,7CI,8CI), N,N-Diethyl-3-methylbenzamide, 3-Methyl-N,N-diethylbenzamide, AI 3-22542, Amincene C 140, Amincene C-EM, Amway Hour Guard, Autan, Bepper DET, Cutter Unscented, DEET, DET, DET (insect repellent), DETA, Delphene, Detamide, Dieltamid, Diethyl-m-toluamide, Diethyltoluamide, ENT 20218, ENT 22542, Finish MIT, Flypel, M-Det, Metadelfene, Metadelphene, N,N-Diethyl-3-methylbenzoylamide, N,N-Diethyl-m-methylbenzamide, N,N-Diethyl-m-toluamide, N,N-Diethyl-m-toluamide, N,N-Diethyl-m-tolylamide, N,N-Diethyl-meta-toluamide, N,N'-Diethyl-3-methylbenzamide, NSC 33840, Naugatuck DET, Off, Off! Skintastic, Repper DET, Repudin-Special, Sawyer Control Release Formula, Sawyer Controlled-Release, Ultra 30, Ultrathon, Vaseline Mosquito Repellent, m-DETA, m-Delphene, m-Toluic acid diethylamide
Nom IUPAC N,N-diéthyle-3-méthylbenzamide
SMILES CCN(CC)C(=O)c1cccc(C)c1
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyltoluamide (DEET)
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 g
Formule InChI InChI=1S/C12H17NO/c1-4-13(5-2)12(14)11-8-6-7-10(3)9-11/h6-9H,4-5H2,1-3H3
Poids de la formule 191.131
Pourcentage de pureté >95%