Learn More
Deethylterbutryne, TRC
Code produit 30138771
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138771 50 mg 50mg
30136384 100 mg 100mg
30005251 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30138771 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD22858550MG
 Article restreint
Expédition estimée: 15-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 30125-65-6
Formule moléculaire C8 H15 N5 S
Poids moléculaire (g/mol) 213.3
Synonyme 1,3,5-Triazine-2,4-diamine, N-(1,1-dimethylethyl)-6-(methylthio)- (9CI), s-Triazine, 2-amino-4-(tert-butylamino)-6-(methylthio)- (8CI), N2-(1,1-Dimethylethyl)-6-(methylthio)-1,3,5-triazine-2,4-diamine, 2-Methylthio-4-amino-6-tert-butylamino-s-triazine, Deethylterbutryne, GS 26575
Nom IUPAC 4-N-tert-butyl-6-méthylsulfanyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine
SMILES CSc1nc(N)nc(NC(C)(C)C)n1
Spécification
Nom chimique ou matériau Terbutryn-desethyl
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C8H15N5S/c1-8(2,3)13-6-10-5(9)11-7(12-6)14-4/h1-4H3,(H3,9,10,11,12,13)
Poids de la formule 213.1048