Learn More
Ohaus™ Balance de paillasse Defender™ 2000-D24P
Code produit 15779709 Tous les produits Ohaus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
150 g
300 g
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
15779709 150 g 1 pièce
15606705 300 g 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15779709 Fournisseur Ohaus™ Code fournisseur 30235942
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    683.00€
    509.84€ / 1 pièces
    Économisez 173.16€
    25% de réduction
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Balance de paillasse fiable, précise et robuste à un prix abordable.
  • Conception industrielle robuste pouvant résister aux contraintes de la pesée industrielle
  • L’affichage LED rouge facile à lire peut être visible dans de conditions de faible éclairage
  • Les capacités d’alimentation polyvalentes offren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autonomie de la batterie 80 heures d’utilisation avec batterie rechargeable
Type de batterie Rechargeable
Type de connexion RS232 (disponible en tant qu’accessoire)
Structure Indicateur en ABS, plateforme en acier inox grade 430 avec cadre tubulaire en acier peint, cellule de charge en aluminium IP65
Capacité 150 g
Type d’affichage LED rouge
Précision affichage 20,000000 g
Comprend Adaptateur secteur (inclus), batterie rechargeable (incluse)
Matériau Indicateur en ABS, plateforme en acier inox grade 430 avec cadre tubulaire en acier peint, cellule de charge en aluminium IP65
Modèle D24PE150FX
Dimensions (L x l) 712,00 x 500,00 mm
Dimensions (L x l x H) 712,00 x 500,00 x 940,000 mm
Longueur (métrique) 712,00 mm
Longueur (métrique) du bac 600 mm
Largeur (métrique) 500,00 mm
Largeur (métrique) du bac 500 mm
Hauteur (métrique) 940,000 mm
Profondeur (métrique) 712,00 mm
Alimentation électrique Adaptateur secteur (inclus) ; batterie rechargeable (incluse)