Learn More
Ohaus™ Balance de paillasse Defendertrade; 3000
Code produit 12811573 Tous les produits Ohaus Produits
Change view
Click to view available options
:
60 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
12811573 60 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12811573 Fournisseur Ohaus™ Code fournisseur 80250493
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Idéale pour les applications de pesée générale et de comptage simple lorsque vous travaillez dans un environnement humide ou lorsqu’il est essentiel de nettoyer la balance en profondeur.
ulliConception à cadre tubulaire simple mais robuste./liliIndicateurs avec touches tactiles./liliÉcran LCD rétroéclairé./liliInterface RS232 bidirectionnelle intégrée./liliBatterie interne rechargeable plomb-acide étanche./liliLa gamme économique de balances à indicateurs, de base et de paillasse en milieu sec ou humide est idéale pour les applications générales de pesée et de comptage simples dans les zones de production, d’emballage, d’entrepôt, d’inventaire, d’expédition et de réception./li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autonomie de la batterie 100 heures avec batterie rechargeable
Type de connexion RS232 (inclus)
Structure Indicateur ABS avec couvercle arrière réversible, support de montage mural et colonne en acier peint, plateforme en acier inox qualité°304 avec cadre tubulaire en acier peint, cellule de charge en aluminium IP67, pieds réglables en acier inox avec bouchons en caoutchouc amovibles
Capacité 60 kg
Type d’affichage Écran LCD avec rétroéclairage blanc
Précision affichage 20,000000 g
Comprend RS232, adaptateur secteur, batterie rechargeable
Matériau Indicateur ABS avec couvercle arrière réversible, support de montage mural et colonne en acier peint, plateforme en acier inox qualité°304 avec cadre tubulaire en acier peint, cellule de charge en aluminium IP67, pieds réglables en acier inox avec bouchons en caoutchouc amovibles
Modèle D31P60BL-M
Dimensions (L x l) 668,00 x 420,00 mm
Dimensions (L x l x H) 668,00 x 420,00 x 920,000 mm
Longueur (impériale) 26,30 in
Longueur (métrique) 668,00 mm
Longueur (métrique) du bac 550 mm
Largeur (impériale) 16,50 in
Largeur (métrique) 420,00 mm
Largeur (métrique) du bac 420 mm
Hauteur (impériale) 36,20 in
Hauteur (métrique) 920,000 mm
Profondeur (impériale) 26,30 in
Profondeur (métrique) 668,00 mm