Learn More
OHAUS™ Balance de paillasse Defender 3000™ - I-D33, certifiée
Code produit 17592146 Tous les produits Ohaus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
15 kg
30 kg
60 kg
150 kg
300 kg
600 kg
Modèle:
D33P150B1L2
D33P150B1L5
D33P150B1X2
D33P150B1X5
D33P15B1R1
D33P15B1R5
D33P300B1V3
D33P300B1X2
D33P300B1X5
D33P30B1R1
D33P30B1R5
D33P600B1V3
D33P60B1L2
D33P60B1L5
D33P60B1R1
D33P60B1R5
Précision affichage:
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
Dimensions (L x l x H):
489 x 305 x 542 mm
646 x 305 x 130 mm
686 x 420 x 896 mm
785 x 500 x 896 mm
842 x 420 x 134 mm
941 x 500 x 150 mm
933 x 600 x 1195 mm
Unit Size:
1 pièce
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacité Modèle Précision affichage Dimensions (L x l x H) Unit Size
17592146 60 kg D33P60B1L5 20 g 842 x 420 x 134 mm 1 pièce
17572136 15 kg D33P15B1R1 5 g 489 x 305 x 542 mm 1 pièce
17582136 30 kg D33P30B1R1 10 g 489 x 305 x 542 mm 1 pièce
17592136 60 kg D33P60B1R1 20 g 489 x 305 x 542 mm 1 pièce
17502146 60 kg D33P60B1L2 20 g 686 x 420 x 896 mm 1 pièce
17512146 150 kg D33P150B1L2 50 g 686 x 420 x 896 mm 1 pièce
17522146 150 kg D33P150B1X2 50 g 785 x 500 x 896 mm 1 pièce
17532146 300 kg D33P300B1X2 100 g 785 x 500 x 896 mm 1 pièce
17542146 300 kg D33P300B1V3 100 g 933 x 600 x 1195 mm 1 pièce
17552146 600 kg D33P600B1V3 200 g 933 x 600 x 1195 mm 1 pièce
17562146 15 kg D33P15B1R5 5 g 646 x 305 x 130 mm 1 pièce
17572146 30 kg D33P30B1R5 10 g 646 x 305 x 130 mm 1 pièce
17582146 60 kg D33P60B1R5 20 g 646 x 305 x 130 mm 1 pièce
17502156 150 kg D33P150B1L5 50 g 842 x 420 x 134 mm 1 pièce
17512156 150 kg D33P150B1X5 50 g 941 x 500 x 150 mm 1 pièce
17522156 300 kg D33P300B1X5 100 g 941 x 500 x 150 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17592146 Fournisseur OHAUS™ Code fournisseur 30685122
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    702.00€
    536.67€ / 1 pièces
    Économisez 165.33€
    23% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Balances pour applications industrielles de base
  • Les résultats sont clairement indiqués à l’aide du grand écran LCD rétroéclairé lumineux.
  • En mode pesée de vérification, l’affichage change de couleur (jaune/vert/rouge) pour signaler que vous êtes dans la plage de poids cible.
  • Cette balance industrielle est dotée d’une plateforme en acier inox 304, d’un cadre tubulaire en acier avec revêtement en poudre et d’une cellule de charge en aluminium.
  • L’indicateur est doté d’un boîtier en acier inox et d’un support de montage.
  • Comprend un logiciel pour le comptage des pièces, la pesée de vérification et la totalisation.
  • Comprend RS-232 avec périphérique USB ou Ethernet en option pour l’impression ou la connectivité des données.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autonomie de la batterie 100 heures avec batterie rechargeable ; 360 heures avec batteries jetables
Type de batterie 6 batteries C (LR14) (non incluses) ; adaptateur secteur (inclus) ; batterie rechargeable (non incluse)
Type de connexion RS-232 standard et périphérique USB en option ou Ethernet
Structure Indicateur en plastique ABS, plateforme en acier inox 304 avec cadre tubulaire en acier revêtu de poudre, cellule de charge en aluminium, pieds en caoutchouc réglables antidérapants
Capacité 60 kg
Type d’affichage Écran LCD rétroéclairé multicolore à 7 segments
Dimensions (L x l) de la plateforme 550 x 420 mm
Précision affichage 20 g
Modèle D33P60B1L5
Température (métrique) en fonctionnement -10°C à +40°C, 85 % RH, sans condensation
Modes de pesée Pesée, pesée de vérification, comptage, totalisation.
Dimensions (L x l x H) 842 x 420 x 134 mm
Poids (métrique) 16,1 kg